Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated HDPE, Jerry Can with Closure
Código de producto. 10330341
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
20 l
Tamaño de la unidad:
4 PCS
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10330341 10 l cada uno
11754334 10 l paquete de 6
11764334 20 l 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10330341 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22420025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.70€
    81.00€ / paquete de 1
    Ahorro 5.70€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Rendimiento a largo plazo del contenedor y diseñado para un uso exigente; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
Enhance long-term container performance and prevent permeation loss with Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated Jerricans with Closure, intended for hard use. Rugged design, wide stance and low center of gravity offer greater stability. Fluorinated surface (inside and out) improves barrier properties and reduces solvent absorption and rectangular shape optimizes limited storage space. Molded-in handle and recessed grip at bottom provide better control when pouring.
  • La boquilla de vertido integrada cuenta con una longitud suficiente para permitir un vertido preciso y tiene fijado un tapón, de forma que no se perderá.
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
  • Su asa moldeada y su fondo abombado garantizan un gran agarre cuando se transporta contenido pesado.
  • Gracias al asa lateral integrada y la sujeción inferior moldeada, es más sencillo levantarlos.
  • Su forma rectangular permite ahorrar espacio y almacenarlo de forma eficaz.
  • Graduados, a prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 l
Color del tapón Blanco
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53B
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Blanco
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,4 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 37 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10 x 8 x 15 in. (246 x 199 x 376 mm)
Para utilizar con (aplicación) Rendimiento de recipientes a largo plazo, diseño para uso exigente, Transportation ​
Graduaciones Graduados para contener tanto litros como galones
Material HDPE fluorado
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Bidón
Esterilidad Estéril
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for two minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.