Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas Nalgene™, 15 ml, color blanco
Description
Seleccione los frascos cuentagotas blancos de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ para una dispensación precisa, fiable y repetible de varios reactivos como una excelente alternativa a los dispositivos de pipeteo. Los frascos cuentagotas Nalgene™ están fabricados con LDPE opaco y son ideales para soluciones sensibles a la luz ultravioleta. Suministra gotas de 40 μl (datos basados en agua; la viscosidad afecta al tamaño de la gota); dispensación de una en una gota. Excelente resistencia química; adecuado para la mayoría de aplicaciones biotecnológicas, diagnósticas y farmacéuticas.
- La punta de control de goteo encaja de forma segura y precisa.
- Punta de dispensación y tapones incluidos, en blanco o en colores variados.
- A prueba de fugas†
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Color | Blanco |
| Descripción | Frasco cuentagotas de LDPE |
| Incluye | Tapones y punta dosificadora |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 25 |
| N.° por paquete | 25 |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Dropper Capacity | 15 ml |
| Show More |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.