Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos robóticos desechables de polipropileno Nalgene
Código de producto. 10723363
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del fondo:
Enrollado
Plano
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma del fondo Esterilidad Tamaño de la unidad
10723363 Plano Estéril paquete de 40
10466392 Plano No estéril paquete de 40
10039511 Enrollado No estéril paquete de 40
10373582 Enrollado Estéril paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10723363 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 12001301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    268.39€ / paquete de 40
    Ahorro 59.61€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aumente el tiempo de autonomía y la eficacia de ensayo con estos depósitos robóticos desechables de polipropileno, disponibles en forma de microplaca estándar con un volumen de 300 ml.
Aumente el tiempo de autonomía y la eficacia del ensayo con los depósitos robóticos desechables Thermo Scientific™ Nalgene™. Incorporan un formato de microplaca estándar con un volumen de 300 ml, el diseño corrugado minimiza el volumen muerto y tiene deflectores para reducir las salpicaduras. La versión de fondo plano ha sido diseñada para satisfacer una variedad de necesidades de ensayo, tanto en entornos manuales como automatizados.
  • El diseño de fondo corrugado es más eficaz con formatos de 96 pocillos.
  • El diseño de fondo plano se puede utilizar con formatos de 1, 6, 12, 96, 384 y 1536 pocillos.
  • Fabricados en polipropileno, soportan la manipulación robótica de líquidos, facilitan la ejecución automatizada de ensayos y aumentan el tiempo de trabajo sin supervisión.
  • El depósito es compatible con la mayoría de brazos robóticos, agitadores de placas (alojamientos), grúas de placas y configuraciones de plataformas.
  • El volumen del depósito es de 300 ml (capacidad hasta el borde de 345 ml), con graduaciones moldeadas cada 100 ml.
  • El depósito es anidable para facilitar el apilamiento y el manejo automatizados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones/conformidad Cumple las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Color Natural
Capacidad (métrico) 300 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 86 x 128 x 43 mm (3.4 x 5 x 1.75 in)
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito
Altura (imperial) 1.75 pulg
Altura (métrico) 43 mm
Longitud (imperial) 3,4 in
Longitud (métrico) 86 mm
N.º por caja 40
N.° por paquete 4
Anchura (imperial) 5 pulg
Anchura (métrico) 128 mm
Compatibilidad de placas Individual, placas de 6 pocillos, placas de 12 pocillos, placas de 96 pocillos, placas de 384 pocillos, placas de 1536 pocillos
Forma del fondo Plano
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.