Learn More
Thermo Scientific™ Frasco para centrífuga Nalgene™ de fondo cónico de poliestireno
Código de producto. 10594821
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad nominal:
175 mL
Fuerza máx.:
5800 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad nominal Fuerza máx. Tamaño de la unidad
10594821 175 mL 5800 x g paquete de 12
1 options
Código de producto. 10594821 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31450175
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de poliestireno transparente que permite ver fácilmente la muestra para purificación de proteínas, sedimentación y recogida de células de gran volumen a baja velocidad.
Frasco de poliestireno transparente para centrífuga de fondo cónico Thermo Scientific™ Nalgene™ que permite ver fácilmente la muestra, una solución económica y desechable para la recogida, dispensación y purificación de proteínas de células a baja velocidad y de gran volumen. Adecuados para aplicaciones de cultivo celular estériles, estos frascos para centrífuga de fondo cónico son perfectos para los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™. Las frascos se envasan individualmente y están listas para usar.
Para su uso en centrífugas refrigeradas o no refrigeradas de baja velocidad de hasta 5800 × g.
  • Esterilizado por radiación gama y envuelto individualmente
  • Graduaciones moldeadas como ayuda en las mediciones de volumen
  • Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta al menos el 80 % de su capacidad total.
Requiere:
Debe utilizarse con adaptadores de frascos para centrífuga de fondo cónico Nalgene (DS3126-0175).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 175 mL
Color Transparente
Descripción Frasco de poliestireno con fondo cónico estéril con tapón de HDPE
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 135,6 mm
N.º por caja 48
N.° por paquete 12
Esterilidad Estéril
Capacidad nominal 175 mL
Graduated Sí
Fuerza máx. 5800 x g
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Diámetro (métrico) 61,5 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Capacidad (imperial) 5,91 oz
Forma Cónicos
Desechables Sí
Tipo de producto Frasco para centrífuga