Learn More
Thermo Scientific™ Matraces aforados clase B de copolímero de polipropileno Nalgene™ con tapón, 50 ml
Código de producto. 10212561
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
13mm
20 mm
24 mm
28 mm
Límite de error:
± 0.16 ml
± 0.20 ml
± 0.24 ml
± 0.40 ml
± 0.60 ml
±0.10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Límite de error Tamaño de la unidad
10212561 50 mL 13mm ±0.10 ml cada uno
10018780 100 mL 20 mm ± 0.16 ml cada uno
10588862 200 mL 20 mm ± 0.20 ml cada uno
10429842 250 mL 20 mm ± 0.24 ml cada uno
10623381 500 mL 24 mm ± 0.40 ml cada uno
15981621 1000 mL 28 mm ± 0.60 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10212561 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 40000050
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Más ligeros que el vidrio, estos matraces son resistentes a roturas, ofrecen una excelente resistencia química y cuentan con protección contra fugas y la contaminación.
Más ligeros que el vidrio, los matraces aforados de clase B Thermo Scientific™ Nalgene™ de copolímero de polipropileno con tapón ofrecen una resistencia química excelente y están calibrados para contener y para administrar a 20 °C (68 °F).
Características:
  • Excelente resistencia a golpes y a productos químicos durante años de uso fiable en el laboratorio.
  • Calibrado individualmente a mano, con línea de graduación a color permanente y zona de marcado ovalada para facilitar la lectura de los niveles de líquido.
  • Sin menisco que pueda dificultar la lectura.
  • El tamaño de 200 ml incluye una línea adicional en el nivel de 203 ml para determinaciones de DBO y OD.
  • Cumplen las normas de ASTM E288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B
  • Esterilizable en autoclave/A prueba de fugas†/Graduado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Certificaciones/conformidad Cumple las normas de ASTM E 288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B
Descripción Matraz aforado de PP de 50 ml
Capacidad (métrico) 50 mL
Material PPCO (polipropileno copolímero)
Altura (imperial) 5.74 pulg
Altura (métrico) 14.6 cm
Límite de error ±0.10 ml
N.º por caja 12
N.° por paquete 1
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave, pero afectará a la precisión
Desechables No
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Esterilidad No estéril
Clase B
Forma del fondo Redondo
Tipo de tapón Rosca
Diámetro exterior (métrico) 46 mm
Peso (métrico) 14 g
Área de cultivo No disponible
Volumen de trabajo (métrico) 50 mL
Tamaño del tapón 13mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Advertencia: Esterilizable en autoclave, si bien esto puede afectar a la exactitud. Antes de la esterilización en autoclave, retire el tapón y colóquelo en la parte superior sin apretar las roscas.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.