Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de biotransporte Nalgene™
Código de producto. 10340301
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Policarbonato (PC)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10340301 Policarbonato (PC) cada uno
1 options
Para evitar la exposición a materiales de riesgo biológico por derrames accidentales en el soporte, esterilizar en autoclave y desechar el soporte y su contenido sin abrir las abrazaderas.
Código de producto. 10340301 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 71350001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    101.25€ / paquete de 1
    Ahorro 28.75€
    22% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para evitar la exposición a materiales de riesgo biológico por derrames accidentales en el soporte, esterilizar en autoclave y desechar el soporte y su contenido sin abrir las abrazaderas.
Visualice el contenido fácilmente con el portador de biotransporte Thermo Scientific™ Nalgene™.
Transporte de gradillas que contengan tubos o soportes de muestras llenos con materiales potencialmente infecciosos con el portador de biotransporte Thermo Scientific™ Nalgene™, que ofrece una excelente visibilidad del contenido.
  • Este soporte de policarbonato es duro y muy resistente a la rotura.
  • Asas moldeadas fáciles de agarrar.
  • La junta de silicona cierra herméticamente.
  • Las abrazaderas mantienen bien cerrado el soporte de transporte y aseguran un cierre resistente a las fugas.
  • Asas de acero inoxidable disponibles por separado (7136-0001).
  • En caso de derrame accidental dentro del soporte, esterilizar en autoclave con las abrazaderas cerradas.
Para evitar la exposición a materiales de riesgo biológico por derrames accidentales en el soporte, esterilizar en autoclave y desechar el soporte y su contenido sin abrir las abrazaderas. Para evitar la exposición a materiales de riesgo biológico por derrames accidentales en el soporte, esterilizar en autoclave y desechar el soporte y su contenido sin abrir las abrazaderas.
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple la norma OSHA 29 CFR parte 1910.1030 para su empleo como protección contra patógenos transmitidos por sangre
Descripción Portador de biotransporte
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Policarbonato (PC)
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36.8 x 18.4 x 17.0 cm (14.5 x 7.3 x 6.687 pulg)
Longitud (métrico) 36.8 cm
Longitud (imperial) 14,5 pulg
Anchura (imperial) 7,3 pulg
Altura (imperial) 6,687 pulg
Tipo de producto Portador de biotransporte
Altura (métrico) 17.0 cm
Anchura (métrico) 18.4 cm