Learn More
Thermo Scientific™ Embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10701411
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2.91 l
Diámetro del área superior (métrico):
59 mm
76 mm
93 mm
130 mm
172 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10701411 358 ml 93 mm cada uno
10657711 83 ml 59 mm cada uno
10525492 186 ml 76 mm cada uno
10711411 919 ml 130 mm cada uno
10186350 2.91 l 172 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10701411 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 42800900
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe los embudos de polipropileno de dos piezas ligeros y duraderos para facilitar la limpieza. Estos embudos no se astillarán, agrietarán ni romperán.
Los embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene son livianos y duraderos.
Las piezas superior e inferior se pueden separar fácilmente para su limpieza y no se—astillan, agrietan ni rompen.
  • Sólidos, compuestos por una copa y un embudo con placa perforada, fáciles de limpiar y con una buena resistencia química.
  • Todas las piezas están fabricadas totalmente con polipropileno y son esterilizables en autoclave a 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 93 mm
Capacidad (métrico) 358 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 168 mm
Esterilizables en autoclave
Descripción Embudo Buchner de PP de 90 mm
Longitud del tubo (métrico) 90 mm
Cantidad 4
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.