Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas de polipropileno esterilizables en autoclave Nalgene™
Código de producto. 10331011
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
2.8 l
3.1 l
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10331011 2 l cada uno
10701601 2.8 l cada uno
10094740 3.1 l cada uno
10300391 5 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10331011 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 69021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.95€
    38.00€ / paquete de 1
    Ahorro 7.95€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esterilice en autoclave los instrumentos y el instrumental de laboratorio varias veces con estos recipientes de polipropileno esterilizables en autoclave de alta resistencia.
Esterilice en autoclave los instrumentos y el instrumental de laboratorio varias veces con las bandejas de polipropileno esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricadas con una alta resistencia, bordes extrafuertes y esquinas redondeadas para una limpieza sencilla.
  • Con diámetro decreciente para poder apilarlas y ahorrar espacio
  • Los bordes laminados proporcionan resistencia adicional para transportar elementos pesados.
  • El grosor de la pared soporta el uso intensivo y los ciclos repetidos de esterilización en autoclave.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 260 x 159 x 64 mm (10.25 x 6.25 x 2.5 pulg)
Descripción Plato esterilizable en autoclave de polipropileno
Altura (métrico) 64 mm
Longitud (métrico) 260 mm
Material Polipropileno
Tipo Bandeja esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 159 mm
Longitud (imperial) 10-1,3 cm (10 1/4 pulg.)
N.° por paquete 1
Altura (imperial) 6,35 cm (2,5 pulg.)
Anchura (imperial) 10-1,3 cm (6 1/4 pulg.)
Esterilizables en autoclave Sí