Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de desecadores acrílicas Nalgene™
Description
Guarde cualquier componente que requiera condiciones de almacenamiento controladas, tales como compuestos químicos y biológicos, tanto anhidros como higroscópicos, y circuitos electrónicos. Las cabinas de desecadores acrílicas Thermo Scientific™ Nalgene™ son transparentes y cuentan con juntas que garantizan su estanqueidad.
Características:
- La junta de neopreno de la puerta garantiza la estanqueidad.
- La puerta se fija con dos cierres de acero inoxidable (tres en las cabinas de mayor tamaño) y una bisagra de altura completa.
- La bandeja labiada desmontable mantiene el desecante sólido en su lugar.
- Los estantes son desmontables, ajustables y ventilados para maximizar la circulación de aire.
Información para pedidos:
Todas las cabinas miden 30,5 x 30,5 cm (An x P)
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Descripción | Armario de desecador acrílico de 457 x 305 x 305 mm |
| Modelo de cabina | Carga frontal |
| N.º de estantes | 4 |
| Posición de los estantes | 7 |
| Altura (imperial) | 18 in |
| Altura (métrico) | 45,7 cm |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.