Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de desecadores acrílicas Nalgene™
Código de producto. 10450723
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
N.º de estantes:
2
3
4
Posición de los estantes:
3
5
7
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) N.º de estantes Posición de los estantes Tamaño de la unidad
10450723 30,5 cm 3 5 cada uno
10300821 17,8 cm 2 3 cada uno
10529901 45,7 cm 4 7 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10450723 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 53170120
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene componentes químicos y biológicos herméticamente, tanto anhidros como higroscópicos, con las cabinas de desecadores acrílicas Thermo Scientific™ Nalgene™.
Guarde cualquier componente que requiera condiciones de almacenamiento controladas, tales como compuestos químicos y biológicos, tanto anhidros como higroscópicos, y circuitos electrónicos. Las cabinas de desecadores acrílicas Thermo Scientific™ Nalgene™ son transparentes y cuentan con juntas que garantizan su estanqueidad.
Características:
  • La junta de neopreno de la puerta garantiza la estanqueidad.
  • La puerta se fija con dos cierres de acero inoxidable (tres en las cabinas de mayor tamaño) y una bisagra de altura completa.
  • La bandeja labiada desmontable mantiene el desecante sólido en su lugar.
  • Los estantes son desmontables, ajustables y ventilados para maximizar la circulación de aire.
Información para pedidos:
Todas las cabinas miden 30,5 x 30,5 cm (An x P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Descripción Armario de desecador acrílico de 305 x 305 x 305 mm
Modelo de cabina Carga frontal
N.º de estantes 3
Posición de los estantes 5
Altura (imperial) 12 in
Altura (métrico) 30,5 cm