Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de vacío de plástico PVC transparente Nalgene™ 180, DI de 1/2
Utilice de forma práctica y eficiente este tubo de vacío Nalgene 180 con una pared gruesa de PVC capaz de resistir un vacío total (80 mm Hg) a temperatura ambiente.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Material de calidad alimentaria; cumple las normativas del USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). |
|---|---|
| Material | PVC |
Descripción
Utilice de forma práctica y eficiente el tubo de vacío de plástico transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 con una pared gruesa de PVC capaz de resistir un vacío total (760 mm [29.9 pulg] Hg) a temperatura ambiente. El material es de calidad alimentaria y cumple las normativas del USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Garantía: 90 días. Si desea ver los términos de la garantía, póngase en contacto con technicalsupportthermofisher.com.Especificaciones
| Material de calidad alimentaria; cumple las normativas del USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). | |
| PVC |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Nota:
No están destinados al uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [Bis (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.