Learn More
Mupirocin, 92%, Thermo Scientific™
406.00€ - 625.65€
CAS 12650-69-0
Fórmula molecular C26H44O9
Peso molecular (g/mol) 500.629
Número MDL MFCD01711620
Clave InChI MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
PubChem CID 446596
ChEBI CHEBI:7025
Nombre IUPAC 9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxynonanoic acid
SMILES CC(C1C(O1)CC2COC(C(C2O)O)CC(=CC(=O)OCCCCCCCCC(=O)O)C)C(C)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15437669
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66347.MF
50mg
406.00€
50 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15427669
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66347.MC
100mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
695.00€
625.65€ / 100 miligramos
Ahorro 69.35€
9% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Mupirocin is involved in inhibition of protein synthesis was reversed by isoleucine and Pseudomonic Acid was shown to inhibit IleRS (isoleucyl-tRNA synthetase) in vitro. It also demonstrates weak inhibitory action on FARSL (phenylalanyl-tRNA synthetase). Efficacy against staphylococci and streptococci including multiply resistant Staphylcoccus aureus and Staphylococcus epidermidis is reported with Pseudomonic Acid.
Solubility
Soluble in DMSO or methanol. Sparingly soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Typical working concentrations are in the range of 0.25µg/mL-0.39µg/mL.
Especificaciones
12650-69-0
500.629
MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
CHEBI:7025
CC(C1C(O1)CC2COC(C(C2O)O)CC(=CC(=O)OCCCCCCCCC(=O)O)C)C(C)O
C26H44O9
MFCD01711620
446596
9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxynonanoic acid
Especificaciones
Mupirocin
White
C26H44O9
672°C
Soluble in DMSO or methanol; Sparingly soluble in water
CC(C1C(O1)CC2COC(C(C2O)O)CC(=CC(=O)OCCCCCCCCC(=O)O)C)C(C)O
500.629
CHEBI:7025
92%
12650-69-0
>110°C (230°F)
MFCD01711620
14,6302
MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxynonanoic acid
446596
500.62
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : RA6907000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.