Learn More
Fisherbrand™ Unidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel Midi
Código de producto. 11853303 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
220 x 125 x 90 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11853303 220 x 125 x 90 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11853303
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para una electroforesis y una comprobación rápidas de muestras procedentes de PCR y clonación.
  • Permite procesar hasta 100 muestras
  • Volúmenes de tampón reducidos
  • Diseño moldeado por inyección
Especificaciones
Tipo Unidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel Midi
Dimensiones del gel 70 × 100 mm, 100 × 100 mm (L × An)
Tamaño de muestra 100
Volumen del tampón (métrico) 300 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 220 x 125 x 90 mm