Learn More
Fisherbrand™ Sistema de gel horizontal MultiSUB™ Midi
Código de producto. 12397277 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de muestra:
50
100
Dimensiones del gel:
An x L: 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 pulg.)
An x L: 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de muestra Dimensiones del gel Tamaño de la unidad
12397277 100 An x L: 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 pulg.) cada uno
12307287 50 An x L: 10 x 7 cm (3,93 x 2,75 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12397277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.00€
    372.56€ / paquete de 1
    Ahorro 183.44€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para electroforesis en gel horizontal de rutina.
  • Adecuado para electroforesis rápida
  • Volúmenes de tampón reducidos
  • Procesamiento de entre 50 y 100 muestras
Especificaciones
Tipo Sistema de electroforesis en gel horizontal
Dimensiones del gel An x L: 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 pulg.)
Incluye Unidad de electroforesis multiSUB™ Midi, bandeja UV de 10 x 10cm, peines de 2 x 16 muestras, guías de carga y presas
Tamaño de muestra 100
Volumen del tampón (imperial) 0,07 gal
Volumen del tampón (métrico) 300 mL
Longitud (imperial) 4,92 in
Longitud (métrico) 12,5 cm
Anchura (imperial) 8,66 in
Anchura (métrico) 22 cm
Altura (imperial) 3,54 in
Altura (métrico) 9 cm