Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan Sky Microplate Spectrophotometer
El espectrofotómetro de microplacas Multiskan Sky es un lector de microplacas de absorbancia diseñado para una experiencia de usuario definitiva. Al introducir una atractiva interfaz de usuario mediante pantalla táctil combinada con múltiples opciones de conectividad, ofrecemos una fotometría mejorada y una versatilidad sin igual a los laboratorios académicos, biotecnológicos y farmacéuticos.
Descripción
El espectrofotómetro de microplacas Multiskan Sky es un lector de microplacas UV/Vis diseñado para ser excepcionalmente cómodo y fácil de utilizar en prácticamente cualquier aplicación de investigación fotométrica, en especial para análisis de ADN, ARN y proteínas. El lector de absorbancia es idóneo para entornos multiusuario en los que se realizan una gran variedad de ensayos espectrales, cinéticos y de punto final. Los espectrofotómetros Multiskan Sky están disponibles en tres configuraciones diferentes. Los modelos con pantalla táctil ofrecen la flexibilidad de utilizar el sistema de forma independiente o junto con el software para PC Thermo Scientific SkanIt. Los modelos con pantalla táctil también ofrecen la opción de acceder a herramientas basadas en la nube Thermo Fisher Connect. El modelo de espectrofotómetro de microplaca Multiskan Sky operado únicamente a través del software SkanIt es ideal para los usuarios que confían en un PC para todas las operaciones. La capacidad de lectura de cubetas también se ofrece en algunos modelos.
- Sistema óptico basado en monocromadores para la selección libre de longitudes de onda des 200 nm a 1000 nm
- Compatible con microplacas de 96 y 384 pocillos con y sin tapas o cubetas
- Lee la placa μDrop™ para analizar proteínas y ADN/ARN en microvolúmenes
- Realiza la agitación e incubación a bordo para ensayos de temperatura crítica o celulares
- Permite realizar mediciones cinéticas, espectrales y de puntos finales para una gran variedad de aplicaciones de espectrofotómetro
- Funcionamiento rápido: el espectro completo de un pocillo se realiza en menos de 10 segundos y una microplaca completa de 96 pocillos se lee en 6 segundos
- Los modelos con pantalla táctil tienen una interfaz fácil de usar para su uso autónomo e incluyen protocolos preconfigurados para la cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas
- La configuración de ensayos exigentes es fácil a través del potente e intuitivo software SkanIt™
- Las herramientas basadas en la nube Thermo Fisher Connect le permiten almacenar, acceder, compartir y gestionar los datos fotométricos con seguridad y de forma remota (modelos con pantalla táctil)
- Varios idiomas disponibles en todos los modelos; elija entre inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, ruso, chino y japonés
- Compatibilidad de automatización para la integración con la interfaz de automatización del software SkanIt