Learn More
Descripción
El Axygen MultiRack El sistema de puntas ha sido diseñado para adaptarse a la mayoría de las pipetas del mercado. Es un sistema completo intercambiable que se ofrece en los estilos de embalaje a granel, en gradillas, de filtro y de recarga para satisfacer la variedad de necesidades en el laboratorio. El MultiRack El sistema de puntas ofrece puntas de longitud estándar y extendida que cubren volúmenes de 1 μL a 1250 μL. Para los estilos de embalaje con estantería y recarga, las puntas están precargadas en insertos de cubierta codificados por color de fácil carga. Con un tamaño más pequeño y un gradilla reutilizable, este sistema utiliza un 30 % menos de plástico, lo que minimiza el impacto medioambiental. El diseño apilable ahorra un espacio crítico en la mesa de trabajo. Axygen MultiRack Los productos Tip System se fabrican en USA y conocer ISO normas. Todas las puntas están libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos detectables. Para obtener más detalles, visite nuestra página de Certificados en www.corning.com/lifesciences.
Características
• Rack reutilizable con sistemas de recarga
• Diseño más compacto y apilable, que ahorra valioso espacio en la mesa de trabajo.
• Se ofrecen propinas extendidas de 10, 300 y 1250 μL (1000 μL volúmenes de longitud extendida)
• Racks codificados por colores para una fácil identificación del volumen
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Rojo |
| Color de gradilla | Rojo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13845 |
| Declaraciones de limpieza | Libre de detecciones de DNasa/RNasa/ADN humano/inhibidor de PCR |
| Formato | Gradilla con bisagras |
| Estilo de punta | Longitud extendida |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.