Learn More
Fisherbrand™ Bandeja UV
Código de producto. 11893413
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus Sub-Gel
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11893413 Sistema de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus Sub-Gel 1 PCS
1 options
Código de producto. 11893413 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor MS15UV15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.25€
    54.99€ / paquete de 1
    Ahorro 26.26€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio de electroforesis en gel horizontal Sub-Gel Midi-Plus.
  • Mide 150 × 150 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis en gel horizontal Midi-Plus Sub-Gel
Tipo Bandeja UV
Dimensiones del gel 150 x 150 mm