Learn More
Fisherbrand™ Gradilla multitubos
Código de producto. 17191902 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul/natural
Morado/Natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17191902 Morado/Natural cada uno
17181902 Azul/natural cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17191902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.65€
    28.97€ / paquete de 1
    Ahorro 3.68€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Multi Tube Rack es el soporte para tubos más flexible, diseñado para usarse con una gran variedad de diámetros y alturas de tubos. Admite prácticamente cualquier tubo de marca de 10 a 30 mm con alturas variables.
  • Los insertos de soporte para tubos intercambiables sostienen tubos de múltiples tamaños firmemente en su lugar para ayudar a los técnicos a alternar constantemente entre recipientes de muestra.
  • Los insertos de la gradilla para tubos giran y pivotan a una posición angular para facilitar el pipeteo y permitir una mayor visibilidad
  • Diseño único de pocillos en forma de gota que permite una mejor retención de los tubos
  • Rejilla alfanumérica para una rápida identificación y recuperación de muestras
  • Asas ergonómicas para facilitar el transporte de la gradilla
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Morado/Natural
Admite Tubos (de 5 a 50 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 6 y 20
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30,9 x 10,7 x 7,7 cm
Longitud (métrico) 30.9 cm
Longitud (imperial) 12,2 in
Anchura (imperial) 4,2 in
Altura (imperial) 3 in
Tipo de producto Bastidor múltiple universal
Diámetro interior (métrico) 13 mm, 17 mm y 30 mm
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 7.7 cm
matriz, red, conjunto 1 x 6, 2 x 10
Anchura (métrico) 10.7 cm