Learn More
Multiroir Controlec™ Carrito con bandejas de plástico multiuso
Código de producto. 15538943
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1100 x 520 x 950 mm
850 x 480 x 1000 mm
1100 x 520 x 1020 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15538943 850 x 480 x 1000 mm cada uno
15588933 1100 x 520 x 950 mm cada uno
15518943 1100 x 520 x 1020 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15538943 Proveedor Multiroir Controlec™ N.º de proveedor 65006
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para ser ligero, fácil de manejar y muy robusto para uso intensivo. El carrito con bandejas de plástico multiuso Multiroir Controllec™ ofrece una capacidad de carga inigualable, ruedas de calidad y mangos ergonómicos para una máxima comodidad y versatilidad en una variedad de sectores.
Los carritos de plástico multiuso son adecuados para un gran número de sectores de actividad, como laboratorios, industria, medicina, restauración, etc. Las insuperables características técnicas incluyen:
  • Bastidor de aluminio y bandejas de polipropileno de alta resistencia
  • Gris o negro
  • Carros de 2 o 3 bandejas
  • Dos tamaños de bandeja: 850x480 mm o 1100x520 mm
  • Capacidad de carga inigualable: 80 kg por bandeja y 250 kg por carro
  • 4 ruedas giratorias con cojinetes de bolas: diámetro 100 mm, 2 con frenos
  • El carro multiusos de plástico se entrega desmontado —fácil de montar
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 80 kg
Tipo de producto Carro multiuso
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 850 x 480 x 1000 mm
Material del mango Aluminio
Altura (métrico) 1000 mm
Longitud (métrico) 850 mm
Capacidad portante (métrico) 250 kg
Material Aluminio
N.º de ruedas giratorias 4
N.º de estantes 3
Material del estante Polipropileno
Peso (métrico) 14,9 kg
Tipo de rueda Cojinete de bolas, dos con frenos
Anchura (métrico) 480 mm