Description
El agitador magnético digital VELP MST es un agitador magnético pequeño y eficaz con pantalla digital, temporizador, inversión automática y SpeedServo.
- Pantalla digital brillante para un control preciso de la velocidad.
- Regulación de velocidad hasta 1100 rpm
- Temporizador integrado para operaciones sin supervisión
- Inversión automática de la dirección de agitación para garantizar una mejor mezcla
- Acepta matraces de hasta 5 l
- Permanece frío incluso después de horas de uso continuo
Specifications
Specifications
| Velocidad | 1500 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Tecnopolímero |
| Capacidad | 5 L |
| Pantalla | Digital |
| Forma | Cuadrado |
| Tensión | 100/240 V |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 145 x 120 x 50 mm |
| Tipo de tapón | AUS |
| Modelo | MST digital |
| Show More |