Learn More
Thermo Scientific™ Cabina de seguridad biológica MSC-Advantage™, Clase II
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10795194 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial) interior:
2,95 ft
4 ft
4,92 ft
6 ft
Anchura (métrico) interior:
0,9 m
1,2 m
1,5 m
1,8 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) interior Anchura (métrico) interior unitSize
10795194 4 ft 1,2 m 1 PCS
10445753 6 ft 1,8 m 1 PCS
11762997 2,95 ft 0,9 m 1 PCS
11752997 4,92 ft 1,5 m 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10795194 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51025411
Edge
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Ahorre energía con estas cabinas, que combinan un diseño inteligente y un valor extraordinario con la mejor eficiencia energética, fiabilidad y facilidad de uso de su clase.
Ahorre energía con las cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II Thermo Scientific™ MSC-Advantage™, que combinan un diseño inteligente y un valor extraordinario con la mejor eficiencia energética, fiabilidad y facilidad de uso de su clase, lo que da como resultado una mejora global del funcionamiento y el mantenimiento. La unidad reduce en un 60 % el consumo de energía y la producción de calor Las cabinas cuentan con la certificación de la norma de seguridad EN 12469.
Características:
  • Disponible en 90 cm, 120 cm, 150 cm y 180 cm
  • Con control por microprocesador
  • La gran pantalla del panel frontal (fácilmente visible sentado) muestra una lectura constante de las velocidades de los flujos descendente y de entrada, así como del estado de uso del filtro
  • El sistema de monitorización del factor de rendimiento exclusivo le avisa cuando la cabina necesita mantenimiento
  • La ventana exclusiva se abre hasta una altura de trabajo de 20 cm, hasta 53,5 cm de altura máxima, y se bajar fácilmente para limpiar el interior
  • La ventana angulada ergonómicamente tiene una pendiente de 10° para conseguir mayor comodidad y menor fatiga del operador
  • La tecnología de flujo de aire y el diseño del motor inteligente exclusivos mejoran considerablemente la eficiencia energética, el uso y la facilidad del servicio técnico, además de proporcionar una excelente protección de las muestras
  • SmartPort: Método limpio, seguro y aprobado por TÜV para tender los cables y los tubos de vacío por la pared lateral de la cabina de seguridad para productos biológicos
  • Filtro de aire de suministro/escape: HEPA H 14 EN 1822, 99,995% con partículas de 0,3 μm de tamaño
Estructura:
  • Los componentes frontales permiten cambiar rápidamente los filtros HEPA y otros componentes. Su funcionamiento silencioso, a < 55 dBA, garantiza un entorno de trabajo confortable
  • La bandeja de trabajo dividida de acero inoxidable se extrae fácilmente para su limpieza y esterilización en autoclave
  • Los reposabrazos de serie están diseñados para evitar bloqueos accidentales con las mangas de las batas
  • Superficie de trabajo muy grande (0,56 m2 o 0,84 m2) que mejora la productividad
  • Todos los componentes de la cabina son lisos, lo que elimina prácticamente el riesgo de lesiones durante los procedimientos rutinarios de limpieza, servicio técnico y mantenimiento
Certificaciones/conformidad
  • Cumple plenamente la norma de seguridad EN 12469, tal como ha comprobado y certificado de forma independiente TÜV Nord
Información para pedidos:
Entre los accesorios se incluyen una luz UV programable, una bandeja de trabajo de una sola pieza, opciones de soporte, un banquillo Ergolign y un estante de suelo independiente. No se comercializa en Norteamérica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 12469, por TÜV Nord, LNE (0,9 y 1,2 m). EN 12469, por TÜV Nord (1,5 y 1,8 m)
Anchura (métrico) interior 1,2 m
Tipo de producto Cabina de seguridad para productos biológicos
Nivel de ruido < 59 dBA
Tomas Una doble, lado derecho
Anchura exterior (imperial) 51,1 in
Filtro de aire de escape HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % con partículas de 0,3 µm
Anchura exterior (métrico) 130 cm
Consumo energético (modo de flujo reducido) <40 W
Puertos Aprobado por la TUV
Anchura (imperial) interior 4 ft
Altura exterior (métrico) 152 cm
Fondo exterior (métrico) 80 cm
Tensión 230 V
Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) 200 W