Learn More
IKA™ Accesorio estándar MS 3.1
Código de producto. 10473472 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de posiciones:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de posiciones Tamaño de la unidad
10473472 1 cada uno
1 options
Código de producto. 10473472 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003426300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.82€
    22.00€ / paquete de 1
    Ahorro 6.82€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ayuda a sostener los recipientes durante el proceso de agitación, adecuados para una amplia gama de agitadores IKA™.
  • Para tubos de ensayo y recipientes pequeños de hasta 50 mm de diámetro
  • Incluidos con los miniagitadores MS 3 Basic y MS 3 Digital
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubos de ensayo
Tamaño del tubo Hasta 50 mm de diám.
Tipo de producto Accesorio estándar MS 3.1
Para utilizar con (equipo) Miniagitadores MS 3 Basic, MS 3 Digital
N.º de posiciones 1