Learn More
Thermo Scientific™ Recipiente de congelación Mr. Frosty™
Description
Congele células en tubos de 1 a 5 ml mediante el recipiente de congelación Thermo Scientific™ Mr. Frosty™. Este sistema fácil de utilizar se ha diseñado para conseguir una velocidad de refrigeración muy próxima a - 1 °C/min, velocidad óptima para la conservación de células.
Contenedores de policarbonato con cierre azul de polietileno de alta densidad. Soporte para viales gris de polietileno de alta densidad, accesorio de espuma.
- Admite entre 12 y 18 tubos y tiene una altura de perfil de 86 o 151 mm (3,44 o 5,31 pulg), por lo que permiten ahorrar un valioso espacio en el congelador durante el proceso de refrigeración
- La tapa de rosca protege las muestras del interior en caso de caída accidental del recipiente
- Elimina la necesidad de utilizar dispositivos de espuma improvisados y poco fiables
- Fácil de usar: solo se necesita alcohol isopropílico al 100 % y un congelador mecánico
- No entra en contacto con el alcohol, por lo que se evita la absorción de líquidos, la eliminación de etiquetas o poner en peligro la impresión manual de los tubos
Información sobre pedidos:
Los contenedores tienen un tapón de 120 mm (4,75 pulg) de diámetro
Incluye:
Requiere:
Alcohol isopropílico y un congelador mecánico
Specifications
Specifications
| Altura (métrico) | 86 mm |
| Diámetro (métrico) | 117 mm |
| Material | Policarbonato |
| Tipo de producto | Recipiente de congelación |
| Color | Tapa azul transparente |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Admite | 18 (tubos de 1,0 a 2,0 ml) |
| Intervalo de temperatura | -1 °C |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.