Learn More
MP Biomedicals™ Sistema de lisis y trituradora clásica de batido de gránulos FastPrep-24™
Código de producto. 12079310 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de muestra:
De 200 μl a 50 ml, hasta 25 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen de muestra Tamaño de la unidad
12079310 De 200 μl a 50 ml, hasta 25 g cada uno
1 options
Código de producto. 12079310 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116004500
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El sistema de lisis y trituradora clásica de batido de gránulos FastPrep-24™ permite la homogeneización simultánea de hasta 24 muestras en un plazo de 40 segundos. Realiza una lisis minuciosa y rápida de cualquier tejido y célula. Los 9 adaptadores permiten una versatilidad única en el número de muestras, el tamaño y las condiciones de temperatura.
  • Descripción general del producto: El FastPrep-24™ Classic Instrument es un homogeneizador de sobremesa de alta velocidad que ofrece lo último en velocidad y rendimiento para la lisis de muestras biológicas. La homogeneización simultánea de hasta 24 muestras se realiza en cuestión de 40 segundos.
  • Plan de servicio: Se incluye garantía de un año con la compra.
  • Aplicaciones: FastPrep™ -24 se utiliza para homogeneizar muestras biológicas. Preparación rápida™ El instrumento -24 lisa de forma rápida y exhaustiva cualquier tejido y célula, permitiendo así un aislamiento fácil y reproducible de ARN estable, proteínas activas y ADN genómico de longitud completa.
  • Volumen de muestra:∼200 μL a 50 mL; hasta ∼25 gramos
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Perfecto para extracciones de ácidos nucleicos, proteínas, metabolitos y otras moléculas pequeñas
Volumen de muestra De 200 μl a 50 ml, hasta 25 g
Altura (imperial) 10,6 in
Altura (métrico) 27 cm
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 90/250 V
Vataje 1200 W
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.