Descripción
Funcionamiento universal:
- Funcionamiento con velocidad variable, controlada electrónicamente hasta 3000 rpm
- Arranque automático en modo táctil o funcionamiento continuo
- Gran selección de accesorios para adaptarse a tubos, placas y matraces
- Modelo con tensión/frecuencia universal
- Los accesorios encajan con una sencilla presión
- Resistencia óptima a sustancias químicas de la carcasa de tecnopolímero
- Excelente estabilidad con base de aleación de cinc
- Patas de caucho antideslizantes y grandes para mantenerse en la posición necesaria
- Protección IP 42 contra partículas y líquidos
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 4,2 mm |
| Intervalo de velocidad | De 0 a 3000 rpm |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz, 15 W |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 15 W |
| Tipo de producto | Agitador vórtex |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Material | Aleación de zinc, tecnopolímero |
| Fondo (métrico) | 165 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Show More |