Learn More
IKA™ Agitador vorticial Lab Dancer
Código de producto. 10170902 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
2800 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
10170902 2800 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10170902 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003365000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    261.00€ / paquete de 1
    Ahorro 92.00€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice este agitador de tubos de ensayo de diseño atractivo para mezclar muestras de prueba pequeñas. El agitador vorticial IKA™ Lab Dancer es ideal para pequeños recipientes de hasta 30 mm de diámetro, como tubos de ensayo, tubos de centrífuga y v
Pequeño, compacto y fiable
  • Para recipientes pequeños de hasta 30 mm de diámetro, por ejemplo, tubos de ensayo, tubos de centrífuga, vasos de precipitados Eppendorf™
  • Velocidad fija (2800 rpm)
  • Excelente acción de agitación
  • La cubierta superior y la superficie del tubo de ensayo están fabricadas de plástico inerte. La sección inferior es una cubierta revestida de metal fundido de zinc
  • Incluye el juego de fuente de alimentación de luz de 12 V.
  • Movimiento de agitación orbital
  • Tiempo de encendido admitido 100 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad 2800 rpm