Learn More
Fisherbrand™ Filtro no estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta
Código de producto. 16202772 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
1,2 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
25 mm
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
16202772 0,2 μm 47 mm paquete de 200
16437040 0,2 μm 25 mm paquete de 200
11715295 0,45 μm 25 mm paquete de 100
11725295 0,45 μm 47 mm paquete de 100
11745295 0,65 μm 47 mm paquete de 100
11775295 1,2 μm 25 mm paquete de 100
11765295 0,8 μm 47 mm paquete de 100
11785295 1,2 μm 47 mm paquete de 100
11795295 3 μm 25 mm paquete de 100
11705305 3 μm 47 mm paquete de 100
11725305 5 μm 47 mm paquete de 100
11735305 8 μm 25 mm paquete de 100
11745305 8 μm 47 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 16202772
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los filtros no estériles de las membranas de ésteres de celulosa mixta Fisherbrand™ están compuestos de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
  • Membranas de uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
  • Naturalmente hidrófilo, biológicamente inerte y ofrecen estabilidad térmica
  • Se caracteriza por contar con una superficie más suave y uniforme que la membrana de nitrocelulosa pura, lo que facilita la detección de partículas y un alto nivel de retención
Especificaciones
Punto de burbuja 3.62bar
Color Blanco
Material MCE
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 19 ml/min/cm2
Para utilizar con (aplicación) Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos
Caudal de gas 2 l/min
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 100/paq.
Tipo Disco simple
Mojabilidad
Diámetro (métrico) 47 mm