Learn More
Fisherbrand™ Filtro no estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Membranas de uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
- Naturalmente hidrófilo, biológicamente inerte y ofrecen estabilidad térmica
- Se caracteriza por contar con una superficie más suave y uniforme que la membrana de nitrocelulosa pura, lo que facilita la detección de partículas y un alto nivel de retención
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de burbuja | 2,23 bar |
| Color | Blanco |
| Tipo de filtro | Microfiltro |
| Material | MCE |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 60 ml/min/cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos |
| Caudal de gas | 5 l/min/cm2 |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Mostrar más |