Descripción
- Pantalla de respuesta rápida encapsulada en vidrio endurecido para una visibilidad y resistencia química máximas
- Los sensores de vibración de última generación detectan desviaciones de los umbrales permitidos y detienen automáticamente el proceso
- Pantalla nítida para tener toda la información esencial a la vista
- Temporizador/contador integrado para el control de reacciones de sensibilidad cinética y recordatorios
- Viscosidades de hasta 30000 mPas y volumen de hasta 25 l
- Velocidad continuamente ajustable entre 30 y 1000 rpm
- Interfaz USB, por ejemplo, para documentar parámetros mediante labworldsoft™ o para instalar actualizaciones de firmware
- Manejo intuitivo y sencillo; superficie sensible al tacto para una larga vida útil
- Lectura de temperatura en la pantalla
- Carcasa resistente a productos químicos
- Función de bloqueo de teclas
- Regulador de velocidad controlado por microprocesador para una velocidad de rotación constante, incluso con cambios de viscosidad
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 30 a 2000 rpm |
| Capacidad | 25 L |
| Pantalla | LCD |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 69 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de motor | De CC sin escobillas |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +350 °C |
| par de torsión | 40 Ncm |
| Viscosidad | 30.000 mPas |
| Mostrar más |