Learn More
Fisherbrand™ Agitador magnético MiniMax
Código de producto. 11577493 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
143 x 143 x 66 mm (Al x An x F)
Material de la placa superior:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Material de la placa superior Tamaño de la unidad
11577493 143 x 143 x 66 mm (Al x An x F) Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 11577493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    183.17€ / paquete de 1
    Ahorro 68.83€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agita 1 l de líquido a una velocidad de hasta 2000 rpm. El agitador magnético Fisherbrand™ MiniMax se ha fabricado con un polipropileno resistente con una parte superior de policarbonato resistente a productos químicos. Incluye instrucciones, barra agitadora y adaptador de corriente.
  • Lo suficientemente potente como para agitar 1 l de líquido hasta 2000 rpm.
  • Fabricado en polipropileno resistente con una parte superior de policarbonato transparente y resistente a productos químicos.
  • Con instrucciones, barra agitadora y adaptador de corriente.
Especificaciones
Velocidad De 350 a 2000 rpm
Material de la placa superior Polipropileno
Tensión 230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 143 x 143 x 66 mm (Al x An x F)
Altura (métrico) 143 mm
Anchura (métrico) 143 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Incluye Con barra agitadora y adaptador de corriente
Tipo Agitador magnético
Peso (métrico) 400 g