Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de escritura de polietileno Minigrip™
Código de producto. 11988267
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Altura (métrico):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11988267 150 mm 230 mm paquete de 100
11388193 115 mm 115 mm paquete de 100
11998267 230 mm 325 mm paquete de 100
11368203 254 mm 356 mm paquete de 100
11378203 279 mm 406 mm paquete de 100
11358203 57 mm 76 mm paquete de 100
11378193 60 mm 60 mm paquete de 100
11587863 90 mm 115 mm paquete de 100
11597863 125 mm 190 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11988267 Proveedor Bryson Packaging™ N.º de proveedor BAJ340110M
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene y envíe muestras y material de oficina en bolsas resellables. Bryson Packaging™ Minigrip™ Las bolsas de polietileno con etiqueta para escribir son bolsas de polietileno transparente con tres barras blancas para etiquetar. Las bolsas cuadradas y rectangulares están disponibles en una amplia gama de tamaños. Paquetes de 100 y 1000.
  • Bolsas de polietileno transparentes con tiras resellables Grip Seal
  • Tres líneas de escritura de etiquetado de tamaño generoso para facilitar la identificación y la organización
  • Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
  • Disponibles en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de almacenamiento
Especificaciones
Descripción Bolsa de escritura resellable
Color Transparente con barras blancas
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
Material Polietileno
Cantidad 100/paq.
Altura (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 150 mm
Grosor (métrico) 50 μm