Learn More
Cole-Parmer Válvulas de retención en miniatura, espiga para manguera, PVDF y Viton™
Código de producto. 30053824 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conexión:
Manguera dentada de 1/4 in
Manguera dentada de 1/8 in
Manguera dentada de 3/16 in
Manguera dentada de 3/8 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conexión unitSize
30053824 Manguera dentada de 3/8 in cada uno
30053901 Manguera dentada de 3/16 in cada uno
30054119 Manguera dentada de 1/8 in cada uno
30053807 Manguera dentada de 1/4 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30053824 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011524
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las válvulas de retención versátiles se pueden instalar en cualquier posición
Evite el reflujo para proteger su equipo. Trabajar con líquidos y gases. Úselo para aplicaciones de presión o vacío. PVDF y Viton La construcción proporciona una excelente resistencia a la corrosión y a los productos químicos. Presión de rotura de 0,18 psi
Especificaciones
Tamaño de los tubos 0,3125 in
Capacidad de flujo 0.12
Conexión Manguera dentada de 3/8 in
Puerto de salida Dentado
Material (sello) Viton