Learn More
Fisherbrand™ Mini agitador vorticial
Código de producto. 16343196 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Morado
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16343196 Verde cada uno
16363196 Morado cada uno
16373196 Rojo cada uno
16353196 Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16343196
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El vórtex Mini Fisherbrand™ está diseñado con un cabezal de copa único que evita que los líquidos entren en la carcasa, prolongando la vida útil del motor.
  • Compact
  • Mezcla potente
  • Activación táctil
Especificaciones
Órbita 4,5 mm
Intervalo de velocidad 2800 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤ 50 W
Capacidad de tubos 50 mL
Tipo de tapón UE y UK
Material Base de plástico ABS, plataforma de caucho TPR
Dimensiones (L x An) 3,8 x 3,8 pulg.
Altura (imperial) 7 in
Altura (métrico) 6,35 cm
Longitud (imperial) 3,8 in
Longitud (métrico) 9,65 cm
Anchura (imperial) 3,8 in
Anchura (métrico) 9,65 cm
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Color Verde
Incluye Cabeza de copa
Tipo de motor CC
Modos de funcionamiento Pantalla