Description
- Satisfaga múltiples necesidades de higiene con un solo sistema: amplia gama de jabones y recambios de desinfectante en espuma, líquido, gel o loción para adaptarse a su negocio y las necesidades de sus usuarios.
- Fórmulas suaves para la piel: amplia gama de jabones, desinfectantes, cremas de ducha, limpiadores de asientos y recambios de loción con pH agradable para la piel y dermatológicamente probados.
- Dispensación confiable: probada para durar más de un millón de pulsaciones.
- Administre la dosis adecuada: opciones de tamaño de dosis variable para optimizar el consumo, la higiene y la experiencia del usuario.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Dispensador manual |
| Color | Blanco |
| Alternate Part Number | 7322542115749 |
| Admite | Casete limpiador, Jabón de manos, Loción de manos, Higienizador |
| Material | Plástico |
| Mounting | Montaje en pared |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Tapa con bisagra |
| Modelo | Manual |