Learn More
Fisherbrand™ Unidad de gel Mini-Plus de gran formato horizontal
Código de producto. 11553352 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones del gel:
L × An: 102 x 144 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Dimensiones del gel Tamaño de la unidad
11553352 L × An: 102 x 144 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11553352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00€
    417.50€ / paquete de 1
    Ahorro 24.50€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Unidad de gel, formato ancho, Mini-Plus, 1 x bandeja de colado de gel con puertas, 2 x 20 peines de muestra de 1,0 mm, conectores de fuente de alimentación y tiras de carga
Para una separación más rápida de varias muestras.
  • Para electroforesis rápida y rutinaria
  • Dispone de cuatro posiciones de peine para una separación rápida de las muestras
  • Bandeja de colado de gel extraíble
Especificaciones
Tipo Unidad de gel Mini-Plus de gran formato horizontal
Dimensiones del gel L × An: 102 x 144 mm
Incluye
Unidad de gel, formato ancho, Mini-Plus, 1 x bandeja de colado de gel con puertas, 2 x 20 peines de muestra de 1,0 mm, conectores de fuente de alimentación y tiras de carga
Tamaño de muestra 80
Volumen del tampón (métrico) 500 ml