Learn More
Brady™ Mezcla de minipictogramas
Código de producto. 15523879 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15523879 10 x 10 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15523879 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 814013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.50€
    9.89€ / paquete de 1
    Ahorro 4.61€
    31% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Iconos de seguridad diseñados para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.
  • 1 hoja contiene 11 de los siguientes iconos:
    • PIC1801: Por explosivos
    • PIC1803: Oxodante
    • PIC1804: Gas comprimido
    • PIC1805: Peligro para la salud
    • PIC1806: Peligroso para el medio acuático
    • PIC1807: Peligro respiratorio
    • PIC1808: Corrosivo
    • PIC1809: Toxicidad aguda
  • Y 16 de:
    • PIC1802: Inflamable
Especificaciones
Acabado Brillo
Material Plástico magnético
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Forma Diamante
Dimensiones (L x An) 10 x 10 mm
Color Negro