Learn More
Fisherbrand™ Sistema de electroforesis mini
Código de producto. 15530340 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones del gel:
Uno: 105 × 60 mm, Dos: 50 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones del gel Tamaño de la unidad
15530340 Uno: 105 × 60 mm, Dos: 50 x 60 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15530340
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vierta el gel, cargue las tiras de contraste y pulse el botón de inicio. El sistema de electroforesis mini Fisherbrand™ es ideal para uso personal, pequeños laboratorios o el aula e incluye gel, sets de polimerización y fuente de alimentación.
  • Incluye fuente de alimentación, cubeta para el gel y dos conjuntos de fundición
  • Fundición de gel rápida y sencilla
  • No se necesitan abrazaderas ni espaciadores
  • Diseño compacto
Especificaciones
Temporizador De 0 a 99 min o continua
Dimensiones del gel Uno: 105 × 60 mm, Dos: 50 x 60 mm
Incluye Bloqueo con tapa de seguridad, dos conjuntos de colada
Volumen del tampón (métrico) 230 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190 x 130 x 55 mm
Requisitos eléctricos 115/230 V 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz