Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad deportivas Honeywell™ Millenia™
Descripción
- Ajuste universal
- Excelente calidad óptica
- La montura ligera y económica ofrece una protección superior para los lados y las cejas
- Viene de serie con un retenedor Flexicord™
- Disponibles con revestimiento de lente antivaho o antiarañazos
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Tipo de producto | Millennia Sport |
| Color de marco | Negro |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 33 g |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Nailon |