Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad Millennia 2G
Descripción
- El material de la montura es más blando y flexible para una comodidad superior contra la cabeza y las orejas cuando se usa durante todo el día
- Cubren los ojos y las zonas por encima de las mejillas y las cejas para garantizar que los trabajadores estén protegidos de las partículas, el polvo y otros riesgos de impacto
- Una mayor cobertura de la lente que envuelve tanto de forma periférica como a lo largo de la las mejillas ayuda a prevenir el riesgo de partículas
- Se ha añadido un elemento de diseño «similar a un estante» a lo largo de la ceja para ayudar a evitar que el polvo caiga entre la montura y entre en los ojos
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Descripción | dieléctrico/a/s |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría EC PPE: 2, certificado de la CE: C1570.1HON, declaración de la CE: C1570.1HON, EN C1570.1HON |
| Tinción de lente | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en interiores donde se requiere protección ocular contra los peligros más comunes, incluida la protección contra impactos y empañamiento. |
| Color de marco | Negro |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Nailon |
| Protección UV | UV400 |