Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad Millenia
Código de producto. 12642743
Cambiar vista
Click to view available options
Lente transparente, montura negra
Código de producto.
12642743 Lente transparente, montura negra
1 options
Código de producto. 12642743 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1002781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.26€
    12.34€ / paquete de 1
    Ahorro 10.92€
    46% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Montura equilibrada y ligera para ofrecer ajuste, comodidad y protección.
  • Para uso general y protección contra impactos (45 m/seg)
  • Adecuadas para trabajos mecánicos: triturado, torneado, molienda, etc.
  • Las lentes de policarbonato ofrecen una protección UV del 99,9 % hasta 380 nm
  • Protección contra vaho
  • Ajuste equilibrado
  • Retenedor separable y ajustable Flexicord
  • Diseño exclusivo de lente con curva básica 9
  • Excelentes cualidades ópticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría EC PPE: 2, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000, certificado de la CE: CE 1131, declaración de la CE: CE 131
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Transparente
Para utilizar con (aplicación) Uso general y protección contra impactos (45 m/seg), trabajo mecánico como triturado, torneado y molienda
Color de marco Negro
Incluye Retenedor separable Flexicord
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Nailon
Protección UV UV400