Learn More
Nickel Electro™ Arco de tenazas de acero dulce
Código de producto. 11582692 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11582692 400 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11582692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.15€
    11.19€ / paquete de 1
    Ahorro 1.96€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pinzas de arco de acero dulce para laboratorio con acabado brillante.
  • Pinzas de arco de laboratorio
  • Acero dulce
  • 400 mm
  • Con acabado brillante
Especificaciones
Tipo de producto Tenazas de arco de laboratorio
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 400 mm
Material Acero dulce