Learn More
Nickel Electro™ Varillas de retorta de acero suave
Código de producto. 12845906 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero dulce
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
12845906 Acero dulce cada uno
1 options
Código de producto. 12845906 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 8634
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas varillas de acero suave, de estructura fuerte y resistentes a las marcas por compresión son perfectas para el laboratorio y otros entornos.
  • Estructuralmente fuerte y resistente a las marcas por compresión
  • Inmune a la corrosión y al óxido.
  • Varilla de acero dulce de 500 mm de largo para soportes de retorta
  • Varilla de retorta, 10 mm x 500 mm
Especificaciones
Material Acero dulce
Altura (métrico) 500 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 10 mm
Tipo de producto Varilla de retorta
Tamaño de rosca 10 mm
Cantidad 1 unidad