Descripción
El filtro Midisart™ es la elección evidente para aplicaciones de filtración estéril de aire/gas. Los extraordinarios caudales y la integración perfecta en los conjuntos de un solo uso ofrecen una clara ventaja que se traduce directamente en ahorros de costes.
- Integridad probada al 100 % en fábrica para garantizar la calidad inherente de cada filtro antes del uso.
- Perfecta trazabilidad con etiquetado de productos optimizado que incluye números de unidad y de lote.
- Peso ligero (solo 20 g), por lo que no provocará sobrecarga ni doblará los tubos
- Se puede esterilizar en autoclave a 134 °C en un máximo de 20 ciclos.
- Aplicaciones:
- Esterilización en línea y eliminación de partículas de aire y gases, como la esterilización de aire de fermentadores pequeños.
- Ventilación estéril de recipientes de llenado y garrafas de fermentación, incluidos recipientes de cultivo e incubadores de CO2 (de 6 a 120 litros)
- Ventilación de tanques de espera para medios de cultivo estériles, de agua destilada y líquidos
- Ventilación de esterilización en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Formato | Disco |
| Material (membrana) | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 20 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en línea y eliminación de partículas de aire y gases y ventilación estéril de recipientes, garrafas de fermentación, tanques de espera y autoclaves |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Hidrofobicidad | hidrófobos |
| Mostrar más |