Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas de tira y puntos Micryo™ para el almacenamiento criogénico, láminas de impresión láser
Código de producto. 16468115 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Para utilizar con (equipo):
Gradillas, cajas
Tubos de 1,5 a 2 ml
Formato:
Etiqueta
Tamaño (imperial):
0,5 x 1,25 in
1 x 2,6 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 1700
paquete de 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) Formato Tamaño (imperial) Tamaño de la unidad
16468115 Blanco Tubos de 1,5 a 2 ml Etiqueta 0,5 x 1,25 in paquete de 1700
15295788 Blanco Gradillas, cajas Etiqueta 1 x 2,6 pulg paquete de 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468115
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Plantilla para instrucciones de impresión.
Usos previstos: crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
Ideales para todas las aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores. Adecuadas para su uso en tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, gradillas, cajas y placas de microtitulación. El adhesivo resiste temperaturas de -196 °C a 121 °C (-321 °F a 250 °F)
  • No es necesario que sean autoluminadas
  • Las etiquetas más delgadas permiten que los tubos se ajusten a la mayoría de los sistemas de almacenamiento
  • Disponibles en una gama completa de colores y tamaños
  • Se garantiza que no se caen en condiciones de uso normales (siempre que se sigan las instrucciones del usuario)
  • También se ofrecen en rollos (consulte los números de catálogo de las series 15-910 y 15-920)
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
Especificaciones
Color Blanco
Formato Etiqueta
Tipo de producto Etiqueta criogénica
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
Para utilizar con (equipo) Tubos de 1,5 a 2 ml
Incluye Plantilla para instrucciones de impresión
Cantidad 1700/paq.
Tamaño (imperial) 0,5 x 1,25 in
Tamaño (métrico) 1,2 x 3,1 cm
Intervalo de temperatura (imperial) De -321 F a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Dimensiones (L x An) 0,5 in x 1,25 in