Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de almacenamiento de microtubos herméticas a la luz
Código de producto. 11918014 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
100
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Posiciones unitSize
11918014 100 paquete de 5
1 options
Código de producto. 11918014
Proteja las muestras sensibles a la luz. Los estantes de almacenamiento de microtubos herméticos cuentan con bisagras de tres puntos y broche para un cierre seguro de la tapa y almacenamiento de 100 pocillos.
  • Para requisitos de almacenamiento mayores de microtubos y viales criogénicos de 1,5/2 ml.
  • El color negro opaco proporciona protección para muestras sensibles a la luz.
  • Tapa abatible de fácil apertura con cierre a presión.
  • 100 pocillos
  • Diámetro del pozo: 1,23 cm
  • Dimensiones: 14,1 x 15,1 x 5,7 cm
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Negro
Admite Microtubos (1,5 a 2 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 100
Forma Cuadrado
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de microcentrífuga de 1,5 y 2,0 ml y viales criogénicos
Cantidad 5/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 151 x 141 x 57 mm
Longitud (métrico) 151 mm
Longitud (imperial) 5,9 in
Anchura (imperial) 5,6 in
Altura (imperial) 2,2 in
Diámetro del pocillo (métrico) 12,3 mm
Tipo de producto Gradilla de almacenamiento de microtubos
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 57 mm
matriz, red, conjunto 10 x 10
Anchura (métrico) 141 mm