Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para microtubos
Código de producto. 15377997 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Microtubos (1,5 a 2 ml)
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Admite unitSize
15377997 Microtubos (1,5 a 2 ml) paquete de 4
1 options
Código de producto. 15377997
Edge
Apile gradillas cuando no estén en uso. El soporte para microtubos proporciona una excelente resistencia química y térmica. Esterilizables en autoclave.
  • Gradillas para tubos de nailon reforzado
  • Las asas proporcionan un transporte fácil y seguro y permiten que las gradillas se puedan apilar
  • Escala de temperatura de -40 °C a +140 °C
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Microtubos (1,5 a 2 ml)
Material Nailon reforzado
Posiciones 96
Forma Horizontal
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de 1,5/2,0 ml
Cantidad 4/pack
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +140 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21 × 13,1 × 5,4cm
Longitud (métrico) 21 cm
Longitud (imperial) 8,3 in
Anchura (imperial) 5,2 in
Altura (imperial) 2,1 in
Diámetro del pocillo (métrico) 11,1 mm
Incluye Asas para apilamiento
Tipo de producto Gradilla para microtubos
Estantes 2 niveles
Altura (métrico) 5.4 cm
matriz, red, conjunto 8 x 12
Anchura (métrico) 13.2 cm