Learn More
Labcon™ Gradillas de almacenamiento flotantes para microtubos
Código de producto. 17547896
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
24 posiciones
48 posiciones
Cierre incluido:
Ninguno
Tapa transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Cierre incluido unitSize
17547896 24 posiciones Tapa transparente paquete de 10
17537896 24 posiciones Ninguno paquete de 10
17527896 48 posiciones Tapa transparente paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17547896 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 30362200009
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible en matrices de 24 o 48 posiciones con o sin tapas.
  • Admite microtubos de 1,5, 1,7 y 2 ml
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Cierre incluido Tapa transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Microtubos de 1,5, 1,7 y 2 ml
Material Polipropileno
Tamaño 24 posiciones