Descripción
- Admite microtubos de 1,5, 1,7 y 2 ml
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Ninguno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Microtubos (1,5, 1,7, 2 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño | 24 posiciones |