Learn More
Fisherbrand™ Microtip para uso con Sonic Dismembrators de 500 y 700 vatios
Código de producto. 12991171 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 0,2 a 5 ml
De 0,5 a 15 mL
De 5 a 50 ml
Diámetro de la punta (métrico):
2 mm
3 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Diámetro de la punta (métrico) Tamaño de la unidad
12991171 De 0,5 a 15 mL 3 mm cada uno
12981171 De 0,2 a 5 ml 2 mm cada uno
12901181 De 5 a 50 ml 6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12991171
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Los modelos con n.º de cat.: FB4220
Microtips son sondas finas y de alta intensidad diseñadas para procesar pequeños volúmenes de muestra. Microtips se atornillan en el extremo roscado de la sonda estándar de 1/2 in (4220).
Estas sondas Fisher Scientific™ se han diseñado para su uso con los desmembradores sónicos modelos 505 y 705.
  • Sonda de micropunta de 0,63 cm (1/8 pulg) para desmembrador sónico modelo 505/705
  • Para procesar volúmenes de 0,5 a 15 ml
  • Requiere n.º 4220 [Sonda con punta reemplazable de 12,7 mm (0,5 pulg)]
Especificaciones
amplitud 380 μm máximo
Intervalo de volumen (métrico) De 0,5 a 15 mL
Diámetro (imperial) 0,12 pulg
Diámetro de la punta (imperial) 0,20 mm (1/8 pulg)
Diámetro (métrico) 0,3 cm
Diámetro de la punta (métrico) 3 mm
Para utilizar con (equipo) Sonda (n.º 4220) de 12,7 mm (0,5 in) para desmembrador sónico modelo 505 y 705
Incluye Sonda
Cantidad de embalaje 1 sonda
Tipo de producto Sonda con micropunta