Learn More
Fisherbrand™ Microtip for use with 500 and 700 watt Sonic Dismembrators
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Requires
Los modelos con n.º de cat.: FB4220
Estas sondas Fisher Scientific™ se han diseñado para su uso con los desmembradores sónicos modelos 505 y 705.
- Sonda de micropunta de 0,63 cm (1/16 pulg) para desmembrador sónico modelo 505/705
- Para procesar volúmenes de 0,2 a 5 ml
- Requiere n.º 4220 [Sonda con punta reemplazable de 12,7 mm (0,5 pulg)]
Especificaciones
Especificaciones
| amplitud | 320 μm máximo |
| Tipo de producto | Sonda con micropunta |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 0,2 a 5 ml |
| Diámetro (imperial) | 0,625 pulg |
| Diámetro de la punta (imperial) | 0,20 mm (1/16 pulg) |
| Diámetro (métrico) | 0,4 cm |
| Diámetro de la punta (métrico) | 2 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Sonda (n.º 4220) de 12,7 mm (0,5 in) para desmembrador sónico modelo 505 y 705 |
| Incluye | Sonda |
| Cantidad de embalaje | 1 sonda |